Få mere at vide
BRAND™ Soda-Lime glasurglas
Artikelnummer. 10588831 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10588831
Brand: BRAND™ 150080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring.
  • Soda-lime glas iht. DIN 12341
  • Slibede kanter
  • Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12341
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 200 mm