Få mere at vide
BRAND™ Soda-Lime glasurglas
Artikelnummer. 10079980 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10079980 60 mm Pakke med 10
10771572 125 mm Pakke med 10
10313031 150 mm Pakke med 10
10273391 90 mm Pakke med 10
10588831 200 mm Pakke med 10
10558401 70 mm Pakke med 10
10389901 100 mm Pakke med 10
10455771 80 mm Pakke med 10
15201489 50 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10079980 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 150020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring.
  • Soda-lime glas iht. DIN 12341
  • Slibede kanter
  • Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12341
Materiale Sodavand Lime glas
Diameter (metrisk) 60 mm