Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Materiale | Soda Lime Glas |
| Volumen (metrisk) | 9 ml |
| Inkluderer | Push-in kapsel |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Push-in Cap |
| Mængde | 100 Pk. |
| Højde (metrisk) | 100 mm |