Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glas hætteglas
Artikelnummer. 14861582 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14861582 10 ml Pakke med 100
14891582 9 ml Pakke med 100
14831582 3 ml Pakke med 100
14871582 13,5 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 14861582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    190.12 DKK / Pakke med 100
    Spare 33.88 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse hætteglas til generel blanding og simpelt laboratoriearbejde. Soda Lime glashætteglas vil modstå moderat opvarmning (f.eks. i et vandbad).
  • Klare hætteglas med flad bund
  • Leveres med polyethylen propper
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale Soda lime glas
Volumen (metrisk) 10 ml
Inkluderer Push-in hætte
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Push-in hætte
Mængde 100 Pk.
Højde (metrisk) 75 mm