Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glas hætteglas
Artikelnummer. 14831582 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 14831582
Brug disse hætteglas til generel blanding og simpelt laboratoriearbejde. Soda Lime glashætteglas vil modstå moderat opvarmning (f.eks. i et vandbad).
  • Clear flat bottom vials
  • Supplied with polythene stoppers
  • Available in a variety of sizes
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Soda Lime Glass
Volumen (metrisk) 3 ml
Inkluderer Push-in cap
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Push-in Cap
Højde (metrisk) 38 mm
Mængde 100 Pk.