Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glasrør
Artikelnummer. p-8003885
Diameter (metrisk):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Længde (metrisk):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11852383
Brand: DWK Life Sciences F40401900A5V2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør forskning og eksperimenter med Soda Lime Glass Tube. Dette grundlæggende reagensglas har en åben ende, rund bund og en hætte.
  • Genanvendelig
  • 200 pakke
  • Klart soda lime glas
  • Med hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 40 mm
Emballage 200 pakke
Diameter (metrisk) 19 mm
Produkttype Reagensglas