Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glasrør
Diameter (metrisk):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Længde (metrisk):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Genanvendelig
- 200 pakke
- Klart soda lime glas
- Med hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Emballage | 200 pakke |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Produkttype | Reagensglas |