Få mere at vide
BRAND™ Sodavand Lime glas gevindflasker
Artikelnummer. p-8010390 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Belægning:
Ingen
ethylen-acrylat belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10407231
Brand: BRAND™ 704010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Soda-lime glasflaske har ethylen-acrylat belægning, der omslutter glasflasken som et beskyttende skind.
  • Runde glasflasker med smal mund
  • Pladsbesparende firkantet base
  • Fås ethylen-acrylat-belagt eller ubelagt
  • Belægningen omslutter glasflasken som et beskyttelsesskind
  • Skulle flasken gå i stykker, reduceres splintringsfaren betydeligt
  • Den maksimale driftstemperatur for coatede flasker er 80° C
  • For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 graderº C
  • Med PP skruelåg GL45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Belægning ethylen-acrylat belægning
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas