Få mere at vide
BRAND™ Sodavand Lime glas gevindflasker
Artikelnummer. 10723273 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Belægning:
Ingen
ethylen-acrylat belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Belægning unitSize
10723273 250 mL Ingen Hver
10407231 2500 mL ethylen-acrylat belægning Hver
10400602 100 mL Ingen Hver
10223312 500 mL Ingen Hver
10233312 2500 mL Ingen Hver
10660953 1000 mL Ingen Hver
10390092 100 mL ethylen-acrylat belægning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10723273 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704014
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Soda-lime glasflaske har ethylen-acrylat belægning, der omslutter glasflasken som et beskyttende skind.
  • Soda-lime glas (rav)
  • Skruelåg, polypropen (PP), hældering PE-LD
  • Runde glasflasker med smal mund
  • Pladsbesparende firkantet base
  • Fås ethylen-acrylat-belagt eller ubelagt
  • Belægningen omslutter glasflasken som et beskyttelsesskind
  • Skulle flasken gå i stykker, reduceres splintringsfaren betydeligt
  • Den maksimale driftstemperatur for coatede flasker er 80° C
  • For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 graderº C
  • Med PP skruelåg GL 32 eller 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Belægning Ingen
Farve Ravgul
Længde (metrisk) 65 mm
Bredde (metrisk) 65 mm
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Højde (metrisk) 160 mm