Beskrivelse
- Runde glasflasker med smal mund
- Pladsbesparende firkantet base
- Fås ethylen-acrylat-belagt eller ubelagt
- Belægningen omslutter glasflasken som et beskyttelsesskind
- Skulle flasken gå i stykker, reduceres splintringsfaren betydeligt
- Den maksimale driftstemperatur for coatede flasker er 80° C
- For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 graderº C
- Med PP skruelåg GL45
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Belægning | ethylen-acrylat belægning |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Soda lime glas |