Beskrivelse
- Soda-lime glas (rav)
- Skruelåg, polypropen (PP), hældering PE-LD
- Runde glasflasker med smal mund
- Pladsbesparende firkantet base
- Fås ethylen-acrylat-belagt eller ubelagt
- Belægningen omslutter glasflasken som et beskyttelsesskind
- Skulle flasken gå i stykker, reduceres splintringsfaren betydeligt
- Den maksimale driftstemperatur for coatede flasker er 80° C
- For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 graderº C
- Med PP skruelåg GL 32 eller 45
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Ravgul |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Højde (metrisk) | 125 mm |