Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glaskultur reagensglas
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Round-bottom |
| Oversigt | Test Tube |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 250 Pack |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |