Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glaskultur reagensglas
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Soda lime glas
- Rund bund
- X250
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Emballage | 1000 pakke |
| Diameter (metrisk) | 6,5 mm |
| Produkttype | Reagensglas |