Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glaskultur reagensglas
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
- Soda lime glas
- Rund bund
- X250
Specifications
Specifications
| Design Type | Rund bund |
| Oversigt | Reagensglas |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 100 pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |