Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glaskultur reagensglas
Artikelnummer. 11823370
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11823370 160 mm 16 mm Pakke med 250
11852393 75 mm 11,5 mm Pakke med 250
11893360 100 mm 12 mm Pakke med 250
11387554 100 mm 13 mm -
11883360 75 mm 12 mm Pakke med 250
11813370 100 mm 16 mm Pakke med 250
11843370 180 mm 18 mm Pakke med 100
11873360 75 mm 10 mm Pakke med 250
11863360 50 mm 6,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11823370 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. A416016000711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    237.79 DKK / Pakke med 250
    Spare 29.21 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug sodaglascellekulturreagensglas til at analysere cellekulturmateriale, der er afgørende for diagnoser og eksperimenter.
  • Soda lime glas
  • Rund bund
  • X250
Tekniske data
Design Type Rund bund
Oversigt Reagensglas
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 250 stk
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm