Få mere at vide
Hirschmann™ Soda-lime glasreagensglas med rund bund
Artikelnummer. p-8011866
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10508211
Brand: Hirschmann™ 9270107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas uden vægt lavet af sodalimglas.
  • Almindelig ende
  • Rund bund
  • Sodalime-glas
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Emballage Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas