Få mere at vide
Hirschmann™ Soda-lime glasreagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10728621
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10728621 16 mm 160 mm Pakke med 100
10508211 12 mm 100 mm Pakke med 100
10099730 16 mm 125 mm -
10438752 16 mm 150 mm -
10468942 16 mm 100 mm Pakke med 100
10528771 12 mm 75 mm -
13280500 16 mm 180 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10728621 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9270116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 DKK
    128.70 DKK / Pakke med 100
    Spare 43.30 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reagensglas uden vægt lavet af sodalimglas.
  • Almindelig ende
  • Rund bund
  • Sodalime-glas
Tekniske data
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Emballage 1 Pakke
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas