Få mere at vide
Hirschmann™ Soda-lime glasreagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10528771
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10528771
Brand: Hirschmann™ 9270106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas uden vægt lavet af sodalimglas.
  • Almindelig ende
  • Rund bund
  • Sodalime-glas
Tekniske data
Oversigt Mål: 75 x 12 mm, Godstykkelse: 0,8 mm
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas