Få mere at vide
Hirschmann™ Soda-lime glasreagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10508211
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10508211 12 mm 100 mm Pakke med 100
10099730 16 mm 125 mm -
10438752 16 mm 150 mm -
10728621 16 mm 160 mm Pakke med 100
10468942 16 mm 100 mm Pakke med 100
10528771 12 mm 75 mm -
13280500 16 mm 180 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10508211 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9270107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 DKK
    86.92 DKK / Pakke med 100
    Spare 11.08 DKK
    11% Slukket
På lager
Reagensglas uden vægt lavet af sodalimglas.
  • Almindelig ende
  • Rund bund
  • Sodalime-glas
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Emballage Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas