Få mere at vide
Hirschmann™ Soda-lime glasreagensglas med rund bund
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Almindelig ende
- Rund bund
- Sodalime-glas
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Emballage | 1 Pakke |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |