Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Længde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 500
Description
- Kantet top
- Umærket
- Klart soda lime glas
- Ensartet bund
- Engangs
Specifications
Specifications
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Emballage | 500 pakke |
| Diameter (metrisk) | 10,5 mm |
| Produkttype | Reagensglas |