Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Artikelnummer. 11892393
Skift visning
Længde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11892393 55 mm 11 mm Pakke med 500
11882393 40 mm 10,5 mm Pakke med 500
11842383 70 mm 11 mm Pakke med 200
11803370 120 mm 12 mm Pakke med 500
11862393 125 mm 16 mm Pakke med 250
11832383 50 mm 9,5 mm Pakke med 200
11822383 40 mm 8 mm Pakke med 200
10364713 150 mm 16 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11892393 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. A405511000811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Soda Lime Glass Culture Tube til at se cellekulturer i laboratoriet. Dette engangs-soda-lime glasrand-toprør er almindeligt (umærket) og har en robust, ensartet bund.
  • Kantet top
  • Umærket
  • Klart soda lime glas
  • Ensartet bund
  • Engangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 55 mm
Emballage 500 pakke
Diameter (metrisk) 11 mm
Produkttype Reagensglas