Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Beskrivelse
- Kantet top
- Umærket
- Klart soda lime glas
- Ensartet bund
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Emballage | 500 pakke |
| Diameter (metrisk) | 10,5 mm |
| Produkttype | Reagensglas |