Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Artikelnummer. 11862393
Længde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11862393
Brand: DWK Life Sciences A412516000711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Soda Lime Glass Culture Tube til at se cellekulturer i laboratoriet. Dette engangs-soda-lime glasrand-toprør er almindeligt (umærket) og har en robust, ensartet bund.
  • Kantet top
  • Umærket
  • Klart soda lime glas
  • Ensartet bund
  • Engangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 125 mm
Emballage 250 pakke
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas