Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Beskrivelse
- Kantet top
- Umærket
- Klart soda lime glas
- Ensartet bund
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Emballage | 200 pakke |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Produkttype | Reagensglas |