Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Kulturrør
Beskrivelse
- Kantet top
- Umærket
- Klart soda lime glas
- Ensartet bund
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglas |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 250 stk |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |