Få mere at vide
BRAND™ Sodavand Lime Glasfarvningstrug med låg
Artikelnummer. 10049670 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slide Count:
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10049670 10 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10049670 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 472200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 DKK
    2963.68 DKK / Pakke med 10
    Spare 891.32 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Passer til op til 10 dias. Bakke skal bestilles separat.
  • Soda-lime glaskonstruktion
  • Mål (L x B x H): 105 x 85 x 70 mm
  • Inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Type Bejdseløb
Til brug med (applikation) Farvning
Til brug med (udstyr) 10 dias
Inkluderer Låg
Slide Count 10
Dimensioner (L x B x H) 105 x 85 x 70 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 70 mm