Beskrivelse
- Soda Lime Glass
- Rimless
- Disposable
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | No |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?