Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Description
- Soda Lime Glass
- Rimless
- Disposable
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | No |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |