Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Artikelnummer. 15882265 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15882265
Store test reagents and material. Fisherbrand™ soda lime glass rimless test tubes come in different sizes to meet your needs.
  • Soda Lime Glass
  • Rimless
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 100 Pack
Kantet No
Diameter (metrisk) 16 mm