Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | No |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |