Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Almindelige tragte
Artikelnummer. 10172091
Skift visning
Længde (metrisk) stilk:
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) stilk
10172091 60 mm
10365971 100 mm
10233911 30 mm
10336171 35 mm
10181901 40 mm
10664582 45 mm
10294001 55 mm
12798626 50 mm
10366021 70 mm
10182091 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10172091 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05318017
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Plain Funnels er fremstillet af soda-lime glas.
  • Med kort stilk
  • Vinkel på 60°
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Sodavand Lime glas
Vinkel 60°
Længde (metrisk) stilk 60 mm