Få mere at vide
BRAND™ Sodavand Lime Glas Petriskåle
Artikelnummer. 10400873 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10400873 150 mm 25 mm Pakke med 10
10624552 100 mm 15 mm Pakke med 10
10450293 60 mm 15 mm Pakke med 10
10315571 80 mm 15 mm Pakke med 10
10039890 100 mm 20 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10400873 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 455751
På lager
Perfekt til mikrobielle eller cellekulturapplikationer, disse soda lime glas petriskåle har fremragende glaskvalitet og udførelse.
  • Fad og låg er fladt indvendigt og udvendigt
  • Fri for bobler og striber
  • Afskårne kanter er brandpolerede
  • Velegnet til kortvarig kemisk eksponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Petriskål
Kanter Brandpolerede afskårne kanter
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 150 mm