Få mere at vide
BRAND™ Sodavand Lime Glas Petriskåle
Artikelnummer. 10039890 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10039890 100 mm 20 mm Pakke med 10
10624552 100 mm 15 mm Pakke med 10
10400873 150 mm 25 mm Pakke med 10
10450293 60 mm 15 mm Pakke med 10
10315571 80 mm 15 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10039890 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 455743
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til mikrobielle eller cellekulturapplikationer, disse soda lime glas petriskåle har fremragende glaskvalitet og udførelse.
  • Fad og låg er fladt indvendigt og udvendigt
  • Fri for bobler og striber
  • Afskårne kanter er brandpolerede
  • Velegnet til kortvarig kemisk eksponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Mikrobiel eller cellekultur
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm