Få mere at vide
BRAND™ Soda lime glas pasteurpipetter
Artikelnummer. 15212699 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
145 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15212699 225 mm Pakke med 1000
15202699 145 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15212699 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 747720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.94 DKK
    624.54 DKK / Pakke med 1000
    Spare 76.40 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Soda Lime Glas og overholder ISO 7712 standarder. BRAND™ Soda Lime Glas Pasteur Pipets inkluderer en lang, udtrukket kapillarspids, som er perfekt til at overføre små mængder vandige opløsninger. Sugeende med indsnævring til en bomuldsprop tillader filtrering af små mængder.
  • Fremstillet af Soda Lime Glas.
  • Overholder ISO 7712 standarder.
  • Lang, udtrukket kapillarspids er perfekt til at overføre små mængder vandige opløsninger.
  • Sugeende med indsnævring til en bomuldsprop tillader filtrering af små mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7712
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 1000 pakke
Tip stil Kapillær
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 225 mm
Type Pasteur Pipet