Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Artikelnummer. p-7139314 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15822265
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Manufactured from soda lime glass and constructed with medium walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Features: rimless medium walls
  • Use for: bacteriological performance
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 100 Pack
Kantet No
Diameter (metrisk) 12 mm