Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Artikelnummer. 15822265 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
75 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15822265 12 mm 75 mm Pakke med 100
15862265 16 mm 125 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15822265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    101.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 23.81 DKK
    19% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Manufactured from soda lime glass and constructed with medium walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Features: rimless medium walls
  • Use for: bacteriological performance
  • Complies to: ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 100 Pack
Kantet No
Diameter (metrisk) 12 mm