Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Measuring Mixing Cylinder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Graduated Measuring Cylinder |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788-DIN 12680 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Stopmateriale | Polypropylene |
| Gradueringer | 2 mL |