Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | Yes |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |