Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Artikelnummer. 15892255 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15892255
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 100 Pack
Kantet Yes
Diameter (metrisk) 10 mm