Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Artikelnummer. 15842275 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15842275 24 mm 150 mm Pakke med 50
15892255 10 mm 75 mm Pakke med 100
15832265 12 mm 100 mm Pakke med 100
15852265 16 mm 125 mm Pakke med 100
15872265 16 mm 150 mm Pakke med 100
15812265 12 mm 75 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15842275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    220.54 DKK / Pakke med 50
    Spare 91.46 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 50 Pack
Kantet Yes
Diameter (metrisk) 24 mm