Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Artikelnummer. 15832265 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
15832265 12 mm 100 mm Pakke med 100
15892255 10 mm 75 mm Pakke med 100
15852265 16 mm 125 mm Pakke med 100
15872265 16 mm 150 mm Pakke med 100
15812265 12 mm 75 mm Pakke med 100
15842275 24 mm 150 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15832265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    105.66 DKK / Pakke med 100
    Spare 44.34 DKK
    29% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 100 Pack
Kantet Yes
Diameter (metrisk) 12 mm