missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Hecht™ Soda-kalkglastragte

Artikelnummer. 10063931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Øverst:
Ca. 5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst
10063931 Ca. 5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10063931 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 44000020

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Med en skrånende sammenvokset stilk.

  • DIN ISO 4798
  • Med en 60° vinkel
  • Leveres i pakker med 10 stk

Tekniske data

Diameter (metrisk) Øverst Ca. 5 cm
Materiale Sodavand Lime glas
Vinkel 60°
Farve Klar
Oversigt Skrå stilk
Produkttype Tragt
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.