Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glastragt
Artikelnummer. 11562423 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Længde (metrisk) stilk:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
11562423 100 mm 100 mm Hver
11512423 45 mm 45 mm Hver
11522423 50 mm 50 mm Hver
11552423 75 mm 70 mm Hver
11532423 55 mm 55 mm Hver
11542423 60 mm 60 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11562423
På lager
Almindeligt glastragt fremstillet af soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Funnel er ideel til brug med tragtvæsker i laboratorieapplikationer.
Almindeligt glastragt fremstillet af soda lime glas.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Længde (metrisk) stilk 100 mm