Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Artikelnummer. p-6806186 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 300
Artikelnummer. 11912218
Detects the production of gas by microorganisms. Fisherbrand™ soda lime glass durham test tubes allow visualization of trapped air bubbles.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 mm
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 300 Pack
Kantet No
Diameter (metrisk) 6,5 mm