Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 300
Beskrivelse
- Used in microbiology
- Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
- Rimless tube facilitates execution
- Wall Thickness: 0.65mm
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Til brug med | used in microbiology to detect production of gas by microorganisms |
| Mængde | 1000 Pack |
| Kantet | No |
| Diameter (metrisk) | 7,5 mm |
| Produkttype | Durham Tube |