Tekniske data
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med | bruges i mikrobiologi til at påvise produktion af gas fra mikroorganismer |
| Mængde | 1000 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 7,5 mm |
| Produkttype | Durham Tube |