Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glas Durham reagensglas
Artikelnummer. 15822275 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15822275 30 mm 6,5 mm Pakke med 300
15852275 35 mm 8 mm Pakke med 300
15832275 50 mm 7,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15822275
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Detekterer produktionen af gas fra mikroorganismer. Fisherbrand™ soda lime glas durham reagensglas tillader visualisering af fangede luftbobler.
  • Anvendes i mikrobiologi
  • Fyld durham med opløsning og sæt på hovedet i et andet rør
  • Kantløst rør letter udførelsen
  • Vægtykkelse: 0,65 mm
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 300 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 6,5 mm