Få mere at vide
Brand™ Soda lime glas kulturrør
Artikelnummer. 30243948 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 105
Pakke med 144
Pakke med 250
Pakke med 78
Artikelnummer. 30243948
Brand: Brand™ 114125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas. BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes er kantløse og autoklaverbare ved 121 °C.
  • Fremstillet af soda lime glas.
  • Kantløs
  • Autoklaverbar ved 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 160 mm
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning