Få mere at vide
Brand™ Soda lime glas kulturrør
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 105
Pakke med 144
Pakke med 250
Pakke med 78
Beskrivelse
- Fremstillet af soda lime glas.
- Kantløs
- Autoklaverbar ved 121 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 250/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |